Documentos Principais
Z121517
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.530,00
R$ 6.530,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.530,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 6.530,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: SJ65/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)