Documentos Principais
SLW718347R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 130 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 718347R
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
718347R
SciLabware
Comprimento
130 mm
Descrição geral
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Características e benefícios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Available in a rough or glazed finish
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • For use with PYREX® Mortars
  • Pestles and mortars should be ordered separately.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)