MAB3299
Anti-DNA Antibody, single stranded specific, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F7-26, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
2. Immunohistochemistry: formalin fixed, paraffin embedded tissues & 4% PF frozen tissues (special detection protocol required. FACS analysis (special protocol required),
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Apoptotic cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2