Documentos Principais
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3690/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
3690/04M
SciLabware
Altura
68 mm , excluding step
área aberta D.I.
37 mm
haste C
75 mm × 9 mm
Descrição geral
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)