Documentos Principais
SYNF773030M
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F773030M, Gooch filter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 117,00
R$ 117,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 117,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.85
R$ 117,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F773030M
frita D.E.
30 mm
capacidade
30 mL
Descrição geral
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 30 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)