Documentos Principais
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.361,00
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.361,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H31F5O4Si
Número CAS:
Peso molecular:
458.54
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid (colorless)
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
Aplicação
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)