Documentos Principais
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
fabricante/nome comercial
SIBN4W
Diâmetro
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)