920940
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 150 mm (6 in.)
Sinônimo(s):
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
1-25 Ω-cm
Nível de qualidade
Diâmetro
150 mm (6 in.)
tamanho
300 nm , Oxide
espessura
675 ± 25 μm , Wafer
tamanho do grão
>4 μm
cadeia de caracteres SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
chave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)