Documentos
R411469
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H14ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
339.787
Número MDL:
Outras notas