Documentos
R282561
4-FLUORO-BENZENESULFONIC ACID 4-(3-(4-ISOPROPYL-PHENYL)-ACRYLOYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21FO4S
Número CAS:
Peso molecular:
424.495
Número MDL:
Outras notas