Documentos Principais
803014
Sigma-Aldrich
Quinoline-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H7N
Peso molecular:
138.09
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[13C]12=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=N2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-RIQGLZQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)