158283
Lepidine
99%
Sinônimo(s):
4-Methylquinoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.620 (lit.)
pb
261-263 °C (lit.)
pf
9-10 °C (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
chave InChI
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter