Documentos
PH016210
Sigma-Aldrich
5-(2-Aminoethyl)-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23N3O2
Peso molecular:
241.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCN2CCOCC2)C(CCN)CC1
InChI
1S/C12H23N3O2/c13-4-3-11-1-2-12(16)15(11)6-5-14-7-9-17-10-8-14/h11H,1-10,13H2
chave InChI
KFNBFVDUUHYYJZ-UHFFFAOYSA-N