199656
Sudan II
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 90%
pf
156-158 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 10 mg/mL
λmax
493 nm
604 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
chave InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
448.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
231.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)