Documentos Principais
P65401
Sigma-Aldrich
α-Pyridoin
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 617,00
R$ 617,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 617,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 617,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
156-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccn1)C(=O)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
chave InChI
ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)