Documentos Principais
399620
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarbonitrile
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 979,00
R$ 979,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 979,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2N4
Número CAS:
Peso molecular:
130.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 979,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
chave InChI
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
Aplicação
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optical limiting of transition metal-phthalocyanine complexes: A photochromic effect involving the excited state of the conjugated molecule.
Dini D, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 431(1), 559-574 (2005)