131695
Pyrimidine
≥98.0%
Sinônimo(s):
1,3-Diazine, Metadiazine, m-Diazine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
123-124 °C (lit.)
pf
19-22 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
chave InChI
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?