Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.