Documentos Principais
O1807
Sigma-Aldrich
Octadecyl isocyanate
technical grade
Sinônimo(s):
1-Isocyanatooctadecane, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 837,00
500 G
R$ 1.956,00
R$ 837,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 837,00
500 G
R$ 1.956,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17NCO
Número CAS:
Peso molecular:
295.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 837,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 154 °C)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
chave InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Octadecyl isocyanate can be used as a modifier:
  • For cellulose nanocrystals in the synthesis of poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) based nanocomposites with improved mechanical and rheological properties.[1]
  • For lignin to effectively incorporate the lignin fillers in polyurethane matrix to prepare composites.[2]
It can be reacted with various amines to synthesize variety of unsymmetrical urea derivatives.[3][4]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mechanical, rheological and degradation properties of PBAT nanocomposites reinforced by functionalized cellulose nanocrystals.
Pinheiro IF, et al.
European Polymer Journal, 97, 356-365 (2017)
Studies toward a library of tetrahydrofurans: Click and MCR products of mono-and bis-tetrahydrofurans.
Mishra JK, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 12(5), 609-612 (2010)
High bio-content polyurethane composites with urethane modified lignin as filler.
Zhang C, et al.
Polymer, 69, 52-57 (2015)
The synthesis of catechol and 8-hydroxyquinoline derivatives with short peptide-type side chains: Metal complex ligands with additional receptor properties.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2003(07), 1105-1111 (2003)