M3512
(±)-Miconazole nitrate salt
imidazole antibiotic
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
fungi
mycobacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
chave InChI
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters