Documentos Principais
M9408
Sigma-Aldrich
3′-Methoxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
3-Acetylanisole
Selecione um tamanho
25 G
R$ 446,00
100 G
R$ 1.153,00
R$ 446,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 446,00
100 G
R$ 1.153,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
878552
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 446,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
239-241 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marta Karaźniewicz-Łada et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(8), 874-880 (2014-05-02)
An extensive investigation on pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites as well as pharmacodynamics of the drug was performed in patients with cardiovascular disease carrying various alleles coding CYP2C19 isoenzyme. The influence of non-genetic factors on the clopidogrel response was