Documentos
W200506
Sigma-Aldrich
Acetanisole
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4′-Methoxyacetophenone, p-Acetanisole, 4-Acetylanisole
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número FEMA:
2005
Beilstein:
742313
Número CE:
Conselho da Europa nº:
570
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023808
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.038
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
pb
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
anise; floral
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acetanisole is an aromatic ketone that occurs naturally in anise seeds. It is mainly used as a flavoring agent in ice-creams, non-alcoholic beverages and baked goods.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))