M90003
trans,trans-Muconic acid
95%
Sinônimo(s):
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
powder
p.e.
320 °C (lit.)
pf
290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
chave InChI
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?