H17856
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Sinônimo(s):
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
1723581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
195-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
chave InChI
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?