Documentos Principais
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.206,00
25 G
R$ 1.981,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.206,00
25 G
R$ 1.981,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
236-238 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)