Documentos
06023
Sigma-Aldrich
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2CH(COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
1766382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
powder
pf
102-105 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
W Zou et al.
Glycoconjugate journal, 16(9), 507-515 (2000-05-18)
A biantennary GM3-saccharide (sialyllactoside) derivative (4) was constructed using allylmalonic acid as a bivalent linker, both carboxylic acids of which were condensed with 3-aminopropyl lactoside (2) prior to enzymatic sialylation with a fusion enzyme. While ozonolysis of its allyl group