Documentos Principais
110574
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylhexane
99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.281,00
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.281,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1718748
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
48 mmHg ( 34 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
108-109 °C (lit.)
densidade
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins[1].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective