110094
2-Ethylbutyraldehyde
≥92%
Sinônimo(s):
2-Ethylbutanal
Ensaio
≥92%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
117 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-6(4-2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?