Documentos Principais
JKA3033
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, propionaldehyde, amine reactive
Sinônimo(s):
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.872,00
R$ 3.872,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.872,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 3.872,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
mPEG10K-Propionaldehyde, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)