Documentos Principais
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Hydrazide, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.390,00
R$ 2.390,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.390,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.390,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
mPEG5K-Hydrazide, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)