Documentos Principais
JKA3123
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Maleimide, thiol reactive
Sinônimo(s):
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.616,00
R$ 3.616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.616,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 3.616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)