Documentos Principais
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.610,00
R$ 1.610,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.610,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
R$ 1.610,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Características
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
Parâmetros
0-60 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
10 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)