Z113441
Sigma-Aldrich® micro pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 183 mm
Sinônimo(s):
glass electrode, glass electrode ph, ph electrode
Selecione um tamanho
R$ 3.645,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.645,00
Produtos recomendados
eletrodo C
183 mm
haste D.E.
3.5 mm
Descrição geral
Sturdy and versatile probe for measuring small samples in cuvets and small lab glassware 0-14 pH.
Attention: These electrodes come with a little white plastic transport cap attached to the end, please remove before use.
Temperature Range:
- -5 to 100°C (for continuous use)
- -5 to 110°C (for intermittent use)
Ligação
Hints on Electrode Maintenance
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)