Documentos Principais
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.868,00
R$ 2.868,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.868,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
R$ 2.868,00
Check Cart for Availability
Materiais
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Características
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
Parâmetros
-10-100 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
20 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)