H8378
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC), cell analysisfor peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95% (GC)
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
chave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters