SML2200
Octyl-(R)-2HG
≥98% (HPLC), film, α-KG-dependent dioxygenases prolyl hydroxylases inhibitor
Sinônimo(s):
(2R)-2-Hydroxyglutarate octyl ester, (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, 1-Octyl-D-2-hydroxyglutarate, 1-octyl ester, 2R-Hydroxy-pentanedioic acid, Octyl-2HG, Octyl-D-2HG, R-2HG octyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
Octyl-(R)-2HG, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
film
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3