Documentos Principais
SML2563
Sigma-Aldrich
TFMB-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic acid, [3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl ester, (S)-2-HG-TFMB, (S)-2HG-TFMB, (S)-3-(Trifluoromethyl)benzyl 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylate, (S)-TFMB-2-HG, (S)-TFMB-2HG, (S)-TFMB-OTC, TFMB-(S)-2-HG, TFMB-L2HG, Trifluoromethylbenzyl-(S)-2-HG
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 807,00
R$ 807,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 807,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11F3O4
Número CAS:
Peso molecular:
288.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 807,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)COC(=O)[C@H]2OC(=O)CC2
chave InChI
UXTLNUGKDZMPTC-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Membrane-permeant ester precursor of (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) with distinct cellular activity as the oncometabolite (R)-2HG (D-2HG).
TFMB-(S)-2HG is a membrane-permeant (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) precursor used in conjunction with the oncometabolite (R)-2-hydroxyglutarate (D-2HG) precursor for probing 2-HG enantiomer-specific cellular responses (typical conc used in culture: 0.5-20 mM). While both 2HG enantiomers inhibit multiple α-ketoglutarate (α-KG; 2-OG)-dependent dioxygenases by competing against α-KG binding, (S)-2HG is reported to be more potent against TET1/2, CeKDM7A & KDM5B (JARID1B/PLU-1). On the other hand, (R)-2HG, but not (S)-2HG, is shown to downregulate HIF-1a by promoting EglN1 (HIF prolyl hydroxylase 2; HIF-PH2; PHD2) activity.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)