GF84371957
Lead
foil, 8mm disks, thickness 0.009mm, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB000110
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 843-719-57
resistividade
20.65 μΩ-cm
diâmetro × espessura
8 mm × 0.009 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)