266809
Hafnium
turnings, crystal bar, 99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
Celtium, Hafnium element
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.7% trace metals basis
forma
turnings, crystal bar
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1