556130
Bismuth
pieces, 1-12 mm, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth element, Bismuth-209
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
pieces
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
1-12 mm
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Research Update: Bismuth based materials for photovoltaics: This research update briefly summarizes the developments in bismuth materials for use in photovoltaics, focusing on bismuth-based perovskites and bismuth halides (Cates & Bernechea, 2018).
- Bismuth-based photocatalysts for solar energy conversion: This study reviews bismuth-based photocatalysts, which are gaining attention for their efficiency in solar energy conversion (Wang, Wang & Huang, 2020).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?