Documentos Principais
GF64171694
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinônimo(s):
FE266020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.411,00
R$ 2.411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.411,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 641-716-94
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)