265470
Bismuth
shot, 4-30 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth element, Bismuth-209
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
shot
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
4-30 mesh
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N