Documentos Principais
GF83108695
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
NI256045
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.830,00
R$ 11.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.830,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 11.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 831-086-95
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)