Documentos Principais
GF76606960
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinônimo(s):
NI256045
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 766-069-60
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)