Documentos Principais
GF15929028
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
MN006020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.633,00
R$ 6.633,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.633,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 6.633,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 159-290-28
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
p.e.
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)