Documentos Principais
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Sinônimo(s):
3-Hydroxypyrrolidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 584,00
5 G
R$ 2.774,00
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 584,00
5 G
R$ 2.774,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
102542
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
chave InChI
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)