Documentos Principais
GF81157091
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
Sinônimo(s):
SI006031
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 811-570-91
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)