Documentos Principais
GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI006030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.367,00
R$ 3.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.367,00
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 934-941-77
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Silicon nanopowder, <100 nm particle size (TEM), ≥98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
633097
Silicon
Silicon pieces, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
343250
Silicon
Silicon metal NIST® SRM® 57b
NIST57B
Silicon metal