Documentos Principais
GF73561866
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinônimo(s):
EK306300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.071,00
R$ 2.071,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.071,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.071,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 735-618-66
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)