The size/dimensions of this material are not tested. It's typically less than 10 mm in size.
429252
Poly(ethylene terephthalate)
granular
Sinônimo(s):
PET
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
resistência à abrasão
30 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
descrição
30% glass fiber to enhance hardness and strength
Formulário
granular
dureza
120 (Rockwell R, ASTM D 785)
pf
250-255 °C
densidade
1.68 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4.C2H6O2/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;3-1-2-4/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);3-4H,1-2H2
chave InChI
FYIBGDKNYYMMAG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the size of the pellet for the product Poly(ethylene terephthalate) 429252?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are these granules made up of 100% PET, or any other impurities also present to give shape and maintain it.
1 answer-
This product contains 30% glass particles as a reinforcing agent.
Helpful?
-
-
Hello, I would like to know the crystallinity degree of these PET granules.
1 answer-
The crystallinity of this PET product is not determined.
Helpful?
-
-
Buongiorno, avete il dato di viscosità in soluzione di questo PET? Possibilmente con secondo la norma ASTM D4603. In caso contrario avete alternative? grazie
1 answer-
The viscosity information is not determined for this product or any other Polyethylene terephthalate (PET) materials offered.